4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-4'-chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 5-(Bromoacetyl)-2-chlorobenzotrifluoride, 2-Bromo-1-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 2-Bromo-1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Formula:
C₉H₅BrClF₃O Peso molecolare: 301.488 g/mol Punto di fusione: 36…38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094558 CAS Number: 630404-09-0 UN: 3261 ADR: 8 III |