Stampa…
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9446-1G PC9446-250MG PC9446-500MG
APOSPC9446-1GEA 134 EUR
APOSPC9446-1G APOSPC9446-250MG APOSPC9446-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide 97%
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide
Formula: C₁₀H₆F₂N₂OS
Punto di fusione: 239…241 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00277199
CAS Number: 175276-97-8