Stampa…
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Mercapto-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC9444-1G PC9444-500MG
APOSPC9444-1GEA 473 EUR
APOSPC9444-1G APOSPC9444-500MG
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Formula: C₁₀H₆F₃NS
Peso molecolare: 229,222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269611
CAS Number: 544716-08-7