Stampa…
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9439-1G PC9439-500MG
APOSPC9439-1GEA 1180 EUR
APOSPC9439-1G APOSPC9439-500MG
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₈H₁₅F₃N₂OS
Peso molecolare: 364,385 g/mol
Punto di fusione: 134…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00244951
CAS Number: 318247-69-7