Stampa…
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzoic acid, 2-Carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
PC9435-1G PC9435-5G PC9435-250MG
APOSPC9435-1GEA 46.4 EUR
APOSPC9435-1G APOSPC9435-5G APOSPC9435-250MG
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂S
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236336
CAS Number: 37526-67-3