Stampa…
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9428-1G PC9428-500MG
APOSPC9428-1GEA 590 EUR
APOSPC9428-1G APOSPC9428-500MG
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate
Formula: C₁₅H₁₀F₃NO₅
Peso molecolare: 341.239 g/mol
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138767
CAS Number: 320417-31-0