3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9363-250MG
PC9363-500MG
APOSPC9363-250MGEA
72.7
EUR
APOSPC9363-250MG
APOSPC9363-500MG
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile
Formula:
C₁₃H₁₅FN₄ Peso molecolare: 246,283 g/mol Punto di fusione: 157…159 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00664760 CAS Number: 338422-34-7 |