2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC9336-1G
PC9336-5G
APOSPC9336-1GEA
161
EUR
APOSPC9336-1G
APOSPC9336-5G
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Formula:
C₈H₅ClF₂O Punto di ebollizione: 86…88 °C (11 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03424719 CAS Number: 157033-23-3 UN: 1760 ADR: 8,III |