2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9329-1G
PC9329-500MG
PC9329-5G
APOSPC9329-1GEA
302
EUR
APOSPC9329-1G
APOSPC9329-500MG
APOSPC9329-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile
Formula:
C₂₁H₁₄FNO Punto di fusione: 88…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00231980 CAS Number: 338791-81-4 |