2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9323-1G
PC9323-500MG
PC9323-5G
APOSPC9323-1GEA
302
EUR
APOSPC9323-1G
APOSPC9323-500MG
APOSPC9323-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile
Formula:
C₂₂H₁₆FNO Peso molecolare: 329.367 g/mol Punto di fusione: 93…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00792166 CAS Number: 339115-18-3 |