Stampa…
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9314-1G PC9314-250MG
APOSPC9314-1GEA 188 EUR
APOSPC9314-1G APOSPC9314-250MG
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O
Punto di ebollizione: 91…92 °C (6 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458138
CAS Number: 121639-61-0
UN: 3265
ADR: 8,III