Stampa…
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9313-1G PC9313-5G PC9313-250MG
APOSPC9313-1GEA 85.7 EUR
APOSPC9313-1G APOSPC9313-5G APOSPC9313-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O
Punto di ebollizione: 94…96 °C (15 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458137
CAS Number: 2003-14-7
UN: 1760
ADR: 8,III