Stampa…
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9308-1G PC9308-5G
APOSPC9308-1GEA 55.3 EUR
APOSPC9308-1G APOSPC9308-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formula: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
Peso molecolare: 385,226 g/mol
Punto di fusione: >240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458135
CAS Number: 1209726-22-6