Stampa…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9306-1G PC9306-5G PC9306-25G
APOSPC9306-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9306-1G APOSPC9306-5G APOSPC9306-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃IO₂
Punto di fusione: 194,2…194.8 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258947
CAS Number: 914636-20-7