Stampa…
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-(2-carboxycycloprop-1-yl)-2-fluorobenzene
PC9302-1G PC9302-250MG
APOSPC9302-1GEA 1020 EUR
APOSPC9302-1G APOSPC9302-250MG
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈BrFO₂
Peso molecolare: 259,072 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12068280
CAS Number: 1056010-27-5