Stampa…
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9299-10G PC9299-50G
APOSPC9299-10GEA 432 EUR
APOSPC9299-10G APOSPC9299-50G
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
Formula: C₇H₅ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179417
CAS Number: 42202-95-9