2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆ClFO₂ Punto di ebollizione: 133 °C (12 mm Hg) Punto di fusione: 49…51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08277634 CAS Number: 850563-45-0 UN: 3261 ADR: 8,III |