2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methylbenzene, α'-Bromo-3-fluoro-o-xylene
PC9288-1G
PC9288-5G
APOSPC9288-1GEA
193
EUR
APOSPC9288-1G
APOSPC9288-5G
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Formula:
C₈H₈BrF Peso molecolare: 203,052 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660281 CAS Number: 886502-18-7 UN: 3265 ADR: 8,III |