Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₁H₉F₃O₃ Punto di ebollizione: 66…72 °C (0,2 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01934868 CAS Number: 110193-60-7 |