Stampa…
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: [5-(Trifluoromethyl)fur-2-yl]methylamine, 5-(Trifluoromethyl)furfurylamine
PC9250-1G PC9250-250MG
APOSPC9250-1GEA 575 EUR
APOSPC9250-1G APOSPC9250-250MG
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formula: C₆H₆F₃NO
Peso molecolare: 165,113 g/mol
Punto di ebollizione: 90…100 °C (20 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086222
CAS Number: 868755-68-4
UN: 2735
ADR: 8,III