Stampa…
1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,6-Dichloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
PC9238-10G PC9238-25G PC9238-5G
APOSPC9238-10GEA 292 EUR
APOSPC9238-10G APOSPC9238-25G APOSPC9238-5G
1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
1,6-Dichloroperfluorohexane
Formula: C₆Cl₂F₁₂
Peso molecolare: 370,951 g/mol
Punto di ebollizione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155741
CAS Number: 355-40-8