Stampa…
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl dimethacrylate
PC9234-10G PC9234-5G
APOSPC9234-10GEA 300 EUR
APOSPC9234-10G APOSPC9234-5G
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formula: C₂₃H₁₈F₆O₄
Peso molecolare: 472,377 g/mol
Punto di fusione: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080522
CAS Number: 108050-42-6