Stampa…
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9224-25G PC9224-5G
APOSPC9224-25GEA 691 EUR
APOSPC9224-25G APOSPC9224-5G
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran 95%
2-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)tetrahydrofuran
Formula: C₇H₈F₆O
Peso molecolare: 222,128 g/mol
Punto di ebollizione: 135…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155855
CAS Number: 53005-42-8
UN: 1993
ADR: 3,III