Stampa…
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-(thien-2-yl)hexane-1,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dioxo-4,4,5,5,6,6,6-heptafluoro-1-(thien-2-yl)hexane, 2-[(Heptafluorobutanoyl)acetyl]thiophene
PC9201-1G PC9201-250MG
APOSPC9201-1GEA 61.1 EUR
APOSPC9201-1G APOSPC9201-250MG
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-(thien-2-yl)hexane-1,3-dione
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-(thien-2-yl)hexane-1,3-dione
Formula: C₁₀H₅F₇O₂S
Peso molecolare: 322,199 g/mol
Punto di ebollizione: 271,5 °C
Densità: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047091
CAS Number: 559-94-4