Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC9198-1G PC9198-250MG
APOSPC9198-1GEA 0 EUR
APOSPC9198-1G APOSPC9198-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08741350
CAS Number: 436799-36-9