Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9187-1G PC9187-5G
APOSPC9187-1GEA 43.7 EUR
APOSPC9187-1G APOSPC9187-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 250,602 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03002852
CAS Number: 682805-12-5