Stampa…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9184-1G PC9184-5G
APOSPC9184-1GEA 159 EUR
APOSPC9184-1G APOSPC9184-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₁H₉F₃O₂
Peso molecolare: 230,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116034
CAS Number: 886498-02-8