Stampa…
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9183-25G PC9183-5G PC9183-1G
APOSPC9183-25GEA 525 EUR
APOSPC9183-25G APOSPC9183-5G APOSPC9183-1G
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene
Formula: C₈H₄Cl₂F₄
Punto di ebollizione: 55,5 °C (3.8 mm Hg)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320797
CAS Number: 2629-68-7