Stampa…
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9171-1G PC9171-5G PC9171-250MG
APOSPC9171-1GEA 80 EUR
APOSPC9171-1G APOSPC9171-5G APOSPC9171-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Peso molecolare: 217,998 g/mol
Punto di fusione: 51…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09030640
CAS Number: 126163-58-4