Stampa…
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Carboxy-2,3-difluoroaniline
PC9169-10G PC9169-1G PC9169-5G PC9169-25G
APOSPC9169-10GEA 484 EUR
APOSPC9169-10G APOSPC9169-1G APOSPC9169-5G APOSPC9169-25G
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114097
CAS Number: 194804-85-8