Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinobenzotrifluoride
PC9168-1G PC9168-250MG
APOSPC9168-1GEA 193 EUR
APOSPC9168-1G APOSPC9168-250MG
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formula: C₇H₅ClF₄N₂
Peso molecolare: 228,575 g/mol
Punto di fusione: 73…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972729
CAS Number: 110499-66-6