Stampa…
8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC912339-1G PC912339-250MG PC912339-500MG
APOSPC912339-1GEA 1550 EUR
APOSPC912339-1G APOSPC912339-250MG APOSPC912339-500MG
8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
8,8-Difluoro-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula: C₉H₁₅F₂N·ClH
Peso molecolare: 211,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28975525
CAS Number: 1780964-59-1