Stampa…
7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC912334-100MG PC912334-250MG
APOSPC912334-100MGEA 62.6 EUR
APOSPC912334-100MG APOSPC912334-250MG
7-Fluoroindoline hydrochloride 97%
7-Fluoroindoline hydrochloride
Formula: C₈H₈FN·ClH
Peso molecolare: 173,615 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27923560
CAS Number: 1820711-83-8