Stampa…
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine, 1-(3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC9120-1G PC9120-5G PC9120-10G
APOSPC9120-1GEA 58 EUR
APOSPC9120-1G APOSPC9120-5G APOSPC9120-10G
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N₃
Punto di ebollizione: 106 °C (1,5 mm Hg)
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114705
CAS Number: 87394-63-6
UN: 3259
ADR: 8,III