Stampa…
2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911877-100MG PC911877-1G PC911877-250MG
APOSPC911877-100MGEA 364 EUR
APOSPC911877-100MG APOSPC911877-1G APOSPC911877-250MG
2-Bromo-3,6-difluoropyridine 95%
2-Bromo-3,6-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Peso molecolare: 193,977 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27939127
CAS Number: 1382786-22-2