Stampa…
Ethyl 3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911426-10G PC911426-1G PC911426-5G
APOSPC911426-10GEA 71.3 EUR
APOSPC911426-10G APOSPC911426-1G APOSPC911426-5G
Ethyl 3-fluoro-4-methylbenzoate 95%
Ethyl 3-fluoro-4-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Peso molecolare: 182,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204523
CAS Number: 86239-00-1