Stampa…
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC911423-1G PC911423-250MG PC911423-500MG
APOSPC911423-1GEA 1430 EUR
APOSPC911423-1G APOSPC911423-250MG APOSPC911423-500MG
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
4,4-Difluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formula: C₇H₁₁F₂N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20669267
CAS Number: 1282532-00-6