Stampa…
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911412-100MG PC911412-250MG
APOSPC911412-100MGEA 578 EUR
APOSPC911412-100MG APOSPC911412-250MG
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-(Aminomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₇FN₂
Peso molecolare: 150,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658314
CAS Number: 368426-73-7