Stampa…
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC911409-1G PC911409-250MG
APOSPC911409-1GEA 585 EUR
APOSPC911409-1G APOSPC911409-250MG
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile
Formula: C₉H₅FN₂
Peso molecolare: 160,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527152
CAS Number: 1260759-82-7