Stampa…
4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC911387-1G PC911387-250MG
APOSPC911387-1GEA 575 EUR
APOSPC911387-1G APOSPC911387-250MG
4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine 95%
4-(3-Fluoro-phenyl)-piperidine
Formula: C₁₁H₁₄FN
Peso molecolare: 179,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05189920
CAS Number: 104774-88-1