Stampa…
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911377-1G PC911377-250MG
APOSPC911377-1GEA 93.1 EUR
APOSPC911377-1G APOSPC911377-250MG
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 95%
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formula: C₇H₄F₃N₃
Peso molecolare: 187,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234997
CAS Number: 375857-66-2