Stampa…
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911372-1G PC911372-5G
APOSPC911372-1GEA 255 EUR
APOSPC911372-1G APOSPC911372-5G
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954844
CAS Number: 959236-96-5