Stampa…
(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911368-1G PC911368-250MG
APOSPC911368-1GEA 647 EUR
APOSPC911368-1G APOSPC911368-250MG
(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid 95%
(R)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropanoic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839851
CAS Number: 124980-94-5