Stampa…
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911358-1G PC911358-250MG
APOSPC911358-1GEA 865 EUR
APOSPC911358-1G APOSPC911358-250MG
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzylamine
Formula: C₈H₈F₃NO
Peso molecolare: 191,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839930
CAS Number: 886362-79-4