Stampa…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911333-1G PC911333-250MG PC911333-5G
APOSPC911333-1GEA 285 EUR
APOSPC911333-1G APOSPC911333-250MG APOSPC911333-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 253,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21607478
CAS Number: 1269232-93-0