Methyl (2R)-3-(4-fluorophenyl)-2-hydroxy-propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911319-1G
PC911319-250MG
APOSPC911319-1GEA
807
EUR
APOSPC911319-1G
APOSPC911319-250MG
Methyl (2R)-3-(4-fluorophenyl)-2-hydroxy-propanoate 95%
Methyl (2R)-3-(4-fluorophenyl)-2-hydroxy-propanoate
Formula:
C₁₀H₁₁FO₃ Peso molecolare: 198,191 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16495900 CAS Number: 124980-98-9 |