Stampa…
2-(Trifluoroacetyl)pyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911318-1G PC911318-5G PC911318-10G
APOSPC911318-1GEA 190 EUR
APOSPC911318-1G APOSPC911318-5G APOSPC911318-10G
2-(Trifluoroacetyl)pyridine 96%
2-(Trifluoroacetyl)pyridine
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07380748
CAS Number: 33284-17-2