Stampa…
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911251-1G PC911251-250MG
APOSPC911251-1GEA 757 EUR
APOSPC911251-1G APOSPC911251-250MG
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Peso molecolare: 193,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800431
CAS Number: 948015-67-6