Stampa…
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC911241-100MG PC911241-250MG
APOSPC911241-100MGEA 39.3 EUR
APOSPC911241-100MG APOSPC911241-250MG
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole 98%
5-Fluoro-4-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇FN₂
Peso molecolare: 150.153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11007843
CAS Number: 105391-69-3