Stampa…
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911186-1G PC911186-250MG PC911186-500MG
APOSPC911186-1GEA 783 EUR
APOSPC911186-1G APOSPC911186-250MG APOSPC911186-500MG
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-fluoro-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09253715
CAS Number: 174770-74-2